뒤로
Center Drain (CD) screw thread vials, heavy wall, with caps and PTFE/silicone septa
Products
제품 카테고리
vials (1)
브랜드
Supelco (1)
OD(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
29366-U
Center Drain (CD) screw thread vials, heavy wall, with caps and PTFE/silicone septa,
volume 5 mL, clear glass vial, with graduations, O.D. × H 20 mm × 61 mm, pkg of 12 ea