뒤로
Carboxine
동의어:
5,6-Dihydro-2-methyl-
N
-phenyl-1,4-oxathiin-3-carboxamide, Carbathiine
실험식(Hill 표기법):
C
12
H
13
NO
2
S
CAS Number:
5234-68-4
Molecular Weight:
235.30
EC 번호:
226-031-1
Products
제품 카테고리
pesticides (1)
브랜드
Supelco (1)
화학식량
Product Line
형식
품질 수준
Application
참조 재료 유형
특수 등급
analytical standard (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
45371
Carboxine,
PESTANAL
®
, analytical standard