뒤로
Aquivion
®
D72-25BS
동의어:
Aquivion
®
SO
3
H-form
Linear Formula:
(C
4
HF
7
O
4
S .C
2
F
4
)
x
Products
배송
오늘 출고 (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
지속 가능성
특징
물리적 형태
품질 수준
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
802549
Aquivion
®
D72-25BS,
PFSA eq. wt. 720 g/mole SO
3
H, liquid, dispersion, 25% in water, stabilized CF
3
polymer chain ends