콘텐츠로 건너뛰기
Merck
Acetyl chloride-2-13C,d3 98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)

Acetyl chloride-2-13C,d3

Acetyl chloride-2-13C,d3 98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Linear Formula:
CD313COCl
Molecular Weight:
82.51

Products

제품 카테고리
브랜드
화학식량
물리적 형태
순도
동위원소
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격