뒤로
8arm-PEG15K
동의어:
8arm-PEG-Succinimidyl Glutarate
Linear Formula:
R(O(CH
2
CH
2
O)nCOCH
2
CH
2
CH
2
COOC
4
H
4
O
2
N)
8
Products
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
물리적 형태
기능성
모양
폴리머 조성
폴리머 유형
반응성
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
JKA10011
8arm-PEG15K,
average M
N
15,000, Succinimidyl Glutarate, tripentaerythritol core, amine reactive