뒤로
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt
동의어:
4-MUP, Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate
실험식(Hill 표기법):
C
10
H
7
Na
2
O
6
P
CAS Number:
22919-26-2
Molecular Weight:
300.11
EC 번호:
245-325-0
Products
제품 카테고리
substrates (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
화학식량
물리적 형태
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
M8168
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt,
phosphatase substrate, ≥98% (TLC), powder