제품 이름
GenElute-E Single Spin DNA Cleanup Kit Reagents and consumables for clean-up of pre-purified DNA. 10, 50 or 250 purifications.
제품 번호
ec600
제품 브랜드
sigma
CAS 번호
Molecular Weight
테스트
규격
Void OD A2300.1
Eluat OD A2300.07
Resin concentration(mL)6.75 mL
Salt depletion/conductivity [% or µS/cm]96% / <200 µS/cm
PCR(FAM)Ct 29
PCR(VIC)Ct 29
DNA recovery rate(%)0.763
Agarose gelDepletion visible maximum in 300bp band
pHpH 8.5