제품명
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethylacetophenone ≥97%
제품 번호
420476
제품 브랜드
aldrich
CAS Number
313-56-4
Molecular Weight
216.20
테스트 | 규격 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.0 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |