제품명
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
제품 번호
167789
제품 브랜드
aldrich
CAS Number
3964-56-5
Molecular Weight
207.45
시험
규격
APPEARANCE (COLOR)White
APPEARANCE (FORM)Fibers
PURITY (GC AREA %)≥ 98.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE