Merck
TLC Explorer 서비스 및 지원
TLC Explorer 기록 시스템의 정면 모습.
TLC Explorer 기록 시스템은 신뢰할 수 있는 TLC 플레이트 분석을 제공하도록 설계된 고급 기기이자 소프트웨어 솔루션입니다. 이 장치는 정량화와 더불어 육안 검사와 소프트웨어 기반 박층 크로마토그래피 분석을 모두 제공합니다. 최대 20 × 20cm 면적의 하나 이상의 TLC 플레이트를 분석할 수 있습니다. 또한 이 시스템은 백색광(가시 스펙트럼), UV-A(366nm 파장), UV-C(254nm 파장)으로 구성된 세 가지 유형의 LED 광원을 사용하여 머리 위에서 직사광선 모드로 플레이트를 비추어 물질 등급을 명확히 식별합니다.
도움이 필요하십니까? 여기를 클릭하여 사용 설명 안내서를 확인할 수 있습니다.
TLC Explorer 업데이트
무료 업그레이드를 다운로드하여 사전 프로그래밍된 방법을 최신 상태로 유지하고 새로운 기능을 잠금 해제하여 실험실 내 시스템 사용성을 개선하여 시간을 절약하세요. 아래에서 최신 무료 소프트웨어를 확인하십시오. 
정보 요청
*로 표시된 필드는 전부 필수 입력 항목입니다.
관련 제품
Loading
관련 자료
  • 박막 크로마토그래피(TLC)
    HPTLC 분판, MS 등급 TLC 및 HPTLC 분판 및 PLC 분판뿐만 아니라 기존의 실리카, 알루미늄, 유리, 그리고 플라스틱 후면이 탑재된 TLC 분판을 선택하십시오.