HomeSpectroquant® Prove Connect to LIMS
Spectroquant® Prove Connect to LIMS
실험실 시스템에 Prove 광도계 통합
Spectroquant® Prove Connect to LIMS 소프트웨어로 품질관리 데이터 또는 실험 데이터를 전자 실험실 시스템으로 전송하는 것을 자동화하고 간소화하세요.
- Prove 분광광도계에서 생성된 데이터를 네트워크를 통해 LIMS(실험실 정보 관리 시스템) 또는 ELN(전자 실험실 노트북)으로 간편하게 연결할 수 있습니다.
- ELN(전자 실험실 노트북)과 같은 다른 시스템과 유연한 통합을 제공합니다.
Spectroquant®Prove Connect to LIMS 무제한 라이선스를 주문하시거나 무료 평가판 라이선스를 받으세요.
자사의 Spectroquant® Prove 분광광도계 시리즈는 특정 응용분야를 위해 사전 프로그래밍된 200개 이상의 Spectroquant® 검사 키트로 식수, 오수 및 공정수를 쉽게 분석할 수 있습니다.
Supelco® 포트폴리오의 디지털 솔루션은 중요한 작업에 소요되는 시간을 절약하면서 일상적인 분석작업 흐름을 단순화하고 데이터의 충실도를 유지할 수 있게 합니다.
평가판 라이선스 요청
라이선스 키를 얻으려면 계정에 로그인하십시오.
로그인
시작하기
다운로드 및 설치 지침:
- 라이선스 키 받기**.
- Spectroquant® Prove Connect to LIMS 소프트웨어 및 매뉴얼을 무료로 다운로드 받으세요.
소프트웨어: Spectroquant® Prove Connect to LIMS 소프트웨어 버전 2.0
매뉴얼: Spectroquant® Prove Connect to LIMS
- 아래 설명에 따라 소프트웨어 설치:
- 파일의 압축을 풀고 *.exe를 실행하여 소프트웨어를 설치합니다.
- 소프트웨어를 처음 시작할 때 요청 시 라이선스 키를 입력합니다.
- 매뉴얼의 지침에 따라 로컬 IT 인프라를 사용하여 설치를 마무리합니다.
** Spectroquant® Prove 분광광도계의 시리얼번호를 준비합니다.
*** 평가판 라이선스는 XXX 동안 유효합니다.
호환성
본 소프트웨어는 CSV와 XML 데이터 형식을 지원하며 다음의 광도계와 호환됩니다.
Spectroquant® Prove 100
Spectroquant® Prove 300
Spectroquant® Prove 600
컴퓨터 요구사항*:
- 마이크로소프트 윈도우 7 SP1, 윈도우 8 또는 윈도우 10
- 1GB의 디스크 여유 공간
- 4GB의 RAM
- 네트워크 연결(LAN)
* 다른 구성에도 작동할 수는 있으나 Merck에서 지원하지는 않습니다.