주요 문서
TA9H97BAEEF7
Targetmol Chemicals Inc.
HA-1004 dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
329.81
Iupac Name
N-(2-((diaminomethylene)amino)ethyl)isoquinoline-5-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N5O2S.ClH/c13-12(14)16-6-7-17-20(18,19)11-3-1-2-9-8-15-5-4-10(9)11;/h1-5,8,17H,6-7H2,(H4,13,14,16);1H
InChI key
GUGJQAFPKZZOIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-80/-20
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/HA-1004 dihydrochloride
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/HA-1004 dihydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)