주요 문서
TA9H94533608
Targetmol Chemicals Inc.
1-Methylinosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.26
Iupac Name
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1-methyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
Inchi Code
1S/C11H14N4O5/c1-14-3-13-9-6(10(14)19)12-4-15(9)11-8(18)7(17)5(2-16)20-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI key
WJNGQIYEQLPJMN-IOSLPCCCSA-N
저장 온도
-80/-20
Purity
98.13%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/1-Methylinosine
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/1-Methylinosine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)