주요 문서
SY3H99DF03BE
Synthonix Corporation
7-iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.04
MDL number:
Iupac Name
7-iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H5IN4/c7-5-2-1-4-6(8)9-3-10-11(4)5/h1-3H,(H2,8,9,10)
InChI key
ZEBGLCLVPCOXIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/83648.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/83648.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)