주요 문서
SY3H99DF0262
Synthonix Corporation
3-(fluoromethyl)azetidine-3-carbonitrile;hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.58
MDL number:
Iupac Name
3-(fluoromethyl)azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7FN2.ClH/c6-1-5(2-7)3-8-4-5;/h8H,1,3-4H2;1H
InChI key
NJOFVKOTMUDVLL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/85831.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/85831.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)