주요 문서
SY3H99DF01E7
Synthonix Corporation
cis-3-fluoro-4-methoxy-pyrrolidine;hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.6
MDL number:
Iupac Name
(3R,4S)-3-fluoro-4-methoxypyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FNO.ClH/c1-8-5-3-7-2-4(5)6;/h4-5,7H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1
InChI key
ZWYUPOATRRHOKQ-JBUOLDKXSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/83448.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/83448.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)