주요 문서
SY3H99DEFAFA
Synthonix Corporation
6-chlorothiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.64
MDL number:
Iupac Name
6-chloro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3S/c7-5-1-3-4(2-9-5)11-6(8)10-3/h1-2H,(H2,8,10)
InChI key
UZHJCOCMAQFZRS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/81660.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/81660.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)