주요 문서
SY3H99DEF36A
Synthonix Corporation
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.05
MDL number:
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-5-1-2-7-6(9)3-10-11(7)4-5/h1-4H,9H2
InChI key
YKRULBBBRCTEFK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/83180.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/83180.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)