주요 문서
SY3H9999646F
Synthonix Corporation
tert-butyl 2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-6-7-4-8(11)5-7/h7-8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
XPVHUBNFWUIHDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/80349.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80349.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)