주요 문서
SY3H9999630C
Synthonix Corporation
3-bromopyrazolo[1,5-a]pyrazin-4(5H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.02
MDL number:
Iupac Name
3-bromopyrazolo[1,5-a]pyrazin-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c7-4-3-9-10-2-1-8-6(11)5(4)10/h1-3H,(H,8,11)
InChI key
MBPVDZQRVNEPHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/80591.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80591.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)