주요 문서
SY3H998DB7F1
Synthonix Corporation
ethyl 2-chloroimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.63
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-chloroimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)7-8-12-6(10)3-4-13(8)5-11-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
CMGUFWHUAWJDRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/18003.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/18003.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)