주요 문서
SY3H998DB754
Synthonix Corporation
2-methyl-3-oxo-2,4-dihydro-1H-quinoxaline-6-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-6-10(14)12-9-4-7(5-13)2-3-8(9)11-6/h2-6,11H,1H3,(H,12,14)
InChI key
GMMGMRUFNMLCOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/80170.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80170.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)