주요 문서
SY3H998DB698
Synthonix Corporation
ethyl 2-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)cyclopent-1-ene-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.24
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}-1-cyclopentene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11F3O5S/c1-2-16-8(13)6-4-3-5-7(6)17-18(14,15)9(10,11)12/h2-5H2,1H3
InChI key
ZFLPJHGXVFJDCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/79982.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/79982.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)