주요 문서
SY3H998DB5DE
Synthonix Corporation
[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.6
MDL number:
Iupac Name
[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7ClF3N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI key
GRCRXCBPWHSEOI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78380.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78380.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)