주요 문서
SY3H996B944C
Synthonix Corporation
3-[4-(1,2,3,4-tetrazol-1-yl)phenyl]propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.21
MDL number:
Iupac Name
3-[4-(1H-tetraazol-1-yl)phenyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10N4O2/c15-10(16)6-3-8-1-4-9(5-2-8)14-7-11-12-13-14/h1-2,4-5,7H,3,6H2,(H,15,16)
InChI key
RGFWDJWWXFZERH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78730.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78730.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)