주요 문서
SY3H996B941C
Synthonix Corporation
2-chloro-4-methylquinolin-7-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.63
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-7-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
InChI key
DLMSIBVCSQBHEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78665.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78665.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)