주요 문서
SY3H996B939D
Synthonix Corporation
pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-ylmethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-2-4-10-8(5-7)1-3-9-10/h1-5,11H,6H2
InChI key
JZDRYPJLENDYQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78444.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78444.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)