주요 문서
SY3H996B9390
Synthonix Corporation
5-iodopyridine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.03
MDL number:
Iupac Name
5-iodo-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6IN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI key
AFRXFIAZWJFIBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78428.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78428.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)