주요 문서
SY3H996B935D
Synthonix Corporation
4,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.21
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11-8(9(12)13)6-4-2-3-5-7(6)10-11/h2-5H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
JPFHYMMFZMXFMY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78339.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78339.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)