주요 문서
SY3H996B927D
Synthonix Corporation
benzyl (R)-(1-cyanoethyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.23
MDL number:
Iupac Name
benzyl (1R)-1-cyanoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-9(7-12)13-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,8H2,1H3,(H,13,14)/t9-/m1/s1
InChI key
RKPTZVZVBGXQSI-SECBINFHSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77978.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77978.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)