주요 문서
SY3H990F920B
Synthonix Corporation
2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
404.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-(tributylstannyl)-1,3-thiazol-2-yl ether
Inchi Code
1S/C4H4NOS.3C4H9.Sn/c1-6-4-5-2-3-7-4;3*1-3-4-2;/h3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
JCZRGWAGRPABLT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2257.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2257.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)