주요 문서
SY3H990F91C4
Synthonix Corporation
5-tert-butyl-3-isothiazolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.25
MDL number:
Iupac Name
5-(tert-butyl)isothiazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H12N2S/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
InChI key
WWZIRENXMOAEIP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
PALE-YELLOW SOLID
Product Link
https://synthonix.com/11822.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11822.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)