주요 문서
SY3H990F918F
Synthonix Corporation
6-Fluorobenzo[b]thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C8H5FS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
InChI key
IAWIFBMBSZRKGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Brown Liquid or Solid
Product Link
https://synthonix.com/38235.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38235.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)