주요 문서
SY3H990F8513
Synthonix Corporation
Ethyl 2,5-dichlorothiazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.08
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2,5-dichloro-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO2S/c1-2-11-5(10)3-4(7)12-6(8)9-3/h2H2,1H3
InChI key
RVQIIQNBWNEWKU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/42605.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42605.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)