주요 문서
SY3H990F82D0
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloro-2-methylbenzo[d]thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.56
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-2-methylbenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C8H5BrClNS/c1-4-11-8-6(10)2-5(9)3-7(8)12-4/h2-3H,1H3
InChI key
BHBTYRGSMHBCSR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47666.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47666.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)