주요 문서
SY3H990F821A
Synthonix Corporation
2-(4-Bromothiazole)propan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.11
MDL number:
Iupac Name
2-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H8BrNOS/c1-6(2,9)5-8-4(7)3-10-5/h3,9H,1-2H3
InChI key
DIYKULIZPAXQQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2064.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2064.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)