주요 문서
SY3H98B97ED0
Synthonix Corporation
Thieno[2,3-b]pyridine 1,1-Dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.19
MDL number:
Iupac Name
thieno[2,3-b]pyridine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H5NO2S/c9-11(10)5-3-6-2-1-4-8-7(6)11/h1-5H
InChI key
UJQZDWTZLUNKAH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75307.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75307.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)