주요 문서
SY3H98B97E90
Synthonix Corporation
Sodium 1-Amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
325.28
MDL number:
Iupac Name
sodium 1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenesulfonate
Inchi Code
1S/C14H9NO5S.Na/c15-12-10(21(18,19)20)6-5-9-11(12)14(17)8-4-2-1-3-7(8)13(9)16;/h1-6H,15H2,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
KZIABSJKBGTEGT-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77101.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77101.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)