주요 문서
SY3H98B97E69
Synthonix Corporation
(S)-4-Phenyloxazolidine-2,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
Iupac Name
(4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7(10-9(12)13-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,12)/t7-/m0/s1
InChI key
ZSEHBLBYCASPDO-ZETCQYMHSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76446.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76446.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)