주요 문서
SY3H98B97DD3
Synthonix Corporation
7-Nitroindoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
MDL number:
Iupac Name
7-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-3-1-2-6-4-5-9-8(6)7/h1-3,9H,4-5H2
InChI key
MSVCQAUKLQEIJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75260.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75260.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)