주요 문서
SY3H98B97D3A
Synthonix Corporation
N-Methoxy-N-methylfuran-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.15
MDL number:
Iupac Name
N-methoxy-N-methyl-3-furamide
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-8(10-2)7(9)6-3-4-11-5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
MFPGWFIDJVZSPW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76179.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76179.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)