주요 문서
SY3H98B97CFC
Synthonix Corporation
Methyl 1-(Trimethylsilyl)cyclopropanecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.3
MDL number:
Iupac Name
methyl 1-(trimethylsilyl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H16O2Si/c1-10-7(9)8(5-6-8)11(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
NTCUJDVDXGXHPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75821.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75821.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)