주요 문서
SY3H98B97CD9
Synthonix Corporation
Methyl 2-Methyloxazole-5-acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(2-methyloxazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-8-4-6(11-5)3-7(9)10-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
HGOPQUVMYSFDKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75539.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75539.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)