주요 문서
SY3H98B97CD4
Synthonix Corporation
7-Methoxy-2,2-dimethylchroman-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-12(2)7-10(13)9-5-4-8(14-3)6-11(9)15-12/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI key
QXKXYXNEOUCMIY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75517.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75517.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)