주요 문서
SY3H98B97BE5
Synthonix Corporation
5-[4-(Methylsulfonamido)phenyl]-2H-tetrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.26
MDL number:
Iupac Name
N-[4-(2H-tetraazol-5-yl)phenyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9N5O2S/c1-16(14,15)11-7-4-2-6(3-5-7)8-9-12-13-10-8/h2-5,11H,1H3,(H,9,10,12,13)
InChI key
XRVKANXVOQNJPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73930.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73930.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)