주요 문서
SY3H98B97B25
Synthonix Corporation
3,3',4,4',5,5'-Hexafluoro-1,1'-biphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.15
MDL number:
Iupac Name
3,3',4,4',5,5'-hexafluoro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H4F6/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4H
InChI key
LQYRGPDYLITEHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76113.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76113.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)