주요 문서
SY3H98B97A2C
Synthonix Corporation
4-Fluoro-3,5-dimethoxybenzoic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.17
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-3,5-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
LDJAUDBJSALIOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74613.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74613.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)