주요 문서
SY3H98B97A25
Synthonix Corporation
4-(2-Fluoro-2-propyl)pyrimidine-5-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.17
MDL number:
Iupac Name
4-(2-fluoropropan-2-yl)pyrimidine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H8FN3/c1-8(2,9)7-6(3-10)4-11-5-12-7/h4-5H,1-2H3
InChI key
UPWCPAJBQKHINB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74501.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74501.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)