주요 문서
SY3H98B979BE
Synthonix Corporation
Ethyl N-Boc-2-piperidineacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.36
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-5-18-12(16)10-11-8-6-7-9-15(11)13(17)19-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
InChI key
QATMVVBWPDEWBF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/76383.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76383.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)