주요 문서
SY3H98B97986
Synthonix Corporation
Ethyl 6-Chlorobenzofuran-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.64
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClO3/c1-2-14-11(13)10-5-7-3-4-8(12)6-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
VRFLUTDLJWMWEU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75723.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75723.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)